Learn More
Brady™ Tamper-indicating Thermal Transfer Printable Labels
Printable, tamper-evident polyester labels for thermal transfer printers.
Marke: Brady™ 020812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Polyester (Tamper-evident) | |
Unsteril | |
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus Series Label Printers, IP™ Series Printer, THT 76 mm Core Printers | |
3 | |
Rechteck | |
0.08 mm | |
25.4 mm | |
12.7 mm |
Acrylic | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
General Identification, Security Identification | |
27.3 mm | |
10.000 Etiketten | |
-20°C to +100°C | |
15.2 mm | |
25.4 mm | |
12.7 mm |