Learn More
Brady™ Tamper-evident Thermal Transfer Vinyl Labels
Printable, tamper-evident vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030173
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11543754
  • 319.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and prevent one-piece label removal
  • Use caution when removing from liner, as material is fragile
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Vinyl (Tamper-resistant)
Unsteril
BBP™11, BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
5
Rechteck
0.066 mm
12.7 mm
Dauerhaftes Acryl
Satin
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Security Identification
16.8 mm
10.000 Etiketten
-40 °C bis +80 °C
13.6 mm
11.1 mm