Learn More
Brady™ Tamper-evident Thermal Transfer Vinyl Labels
Printable, tamper-evident vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030172
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533754
  • 390.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and prevent one-piece label removal
  • Use caution when removing from liner, as material is fragile
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Vinyl (Tamper-resistant)
Unsteril
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
4
Rechteck
0.066 mm
19.1 mm
Dauerhaftes Acryl
Satin
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Security Identification
20.3 mm
10.000 Etiketten
-40 °C bis +80 °C
8.9 mm
6.4 mm