Learn More
Kautex™ Manipulationssicherer Schraubverschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. 12604125
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
00 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12604125
Marke: Kautex™ 2000073199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit HDPE-Weithalsflaschen der Serie 310 mit 500, 750 und 1000 ml Kapazität.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Mit manipulationssicherem Ring und konischer Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stellt den Verschluss bei Flaschen her
Enthält Manipulationssicherer Ring, Konusdichtung
Material Polypropylen
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsflaschen der Serie 310, 500 bis 1000 ml Kapazität
Verschlussgröße 54 cm