Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Label Tape
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 030195
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tamper-evident acrylic adhesive
- For smooth surfaces
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Circuit Board Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Security Identification | |
1 | |
-40°C to +40°C | |
91.4 m |
UL-anerkannt | |
Silver | |
Metallized Polyester (Tamper-evident) | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
1 | |
0.084 mm | |
76.2 mm |