Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
Marke:  Brady™ 011229
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11552565
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acrylic
Matt
Thermotransfer
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
1
Rechteck
0.071 mm
38.1 mm
25.4 mm
UL Approved
Silver
Tamper-evident Metallized Polyester
Unsteril
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme
250 Etiketten
-70 °C bis 100 °C
28.6 mm
38.1 mm
25.4 mm