Learn More
Tamoxifen, 99.24 %, MP Biomedicals™
99.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.25 g
Spezifikation
CAS | 10540-29-1 |
Summenformel | C26H29NO |
MDL-Nummer | MFCD00010454 |
Menge | 0.25 g |
Synonym | Tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol |
InChI-Schlüssel | NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N |
SMILES | CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | (2-{4-[(1Z)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin |
Molekulargewicht (g/mol) | 371.52 |
PubChem CID | 2733526 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Tamoxifen, Free Base
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tamoxifen