Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,2 ml
1mL
2.3mL
5 ml
8mL
17mL
30mL
90mL
123mL
180mL
300mL
490mL
790mL
1070mL
Außendurchmesser (metrisch):
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Innendurchmesser (metrisch):
30mm
50mm
80mm
100mm
100 mm
190mm
280mm
390mm
Höhe (metrisch):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Unit Size:
1 Stück
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 30mm |
| Material | Al-23 |
| Menge | 1 Stück |
| Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3mm |
| Höhe (metrisch) | 6mm |
| Product Type | Tammann Al-23-Tiegel |