missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix-Röhrchen mit Metall-Beads

Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure

288.00 € - 525.00 €

Spezifikation

Bead-Typ Edelstahl
Fassungsvermögen 4.5 mL
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
DNase DNase-frei
RNase RNase-frei
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15469744
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116945100
100 x 4,5 ml
525.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15722462
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116945050
50 x 4,5 ml
288.00 €
50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Jedes stoßfeste 4.5-ml-Röhrchen enthält Beads aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 3.175 mm (1/8“).
  • Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.

Zertifizierungen

DNase- und RNase-frei

Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
Bei Raumtemperatur lagern.
RNase-frei
4.5 mL
DNase-frei
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt