Learn More
Fisherbrand™ Hoher Objektträgerkasten
GREENER_CHOICE
Zur Lagerung und zum Transport von Objektträgern in Standardgröße (25 x 75 mm und 1 x 3 in.). Der Fisherbrand™ Hohe Objektträgerkasten ist aus beständigem ABS-Kunststoff gefertigt und dank seines Scharniers aus Nickel auch für raue Bedingungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ HS15979A
19.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15186823
  • 29.45 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufnahme von 100 Objektträgern der Größe: 3 X 2 in. (76.2 x 50.8 mm)
  • Zur Lagerung und zum Transport
  • Der Deckel bietet den erforderlichen Freiraum für höhere Objektträger
  • Die Steckplätze mit Rillen halten die einzelnen Objektträger in Position
  • Einlage aus weichem, rutschfestem Kork
  • Farbe: blau
  • T x B x H: 60 x 208 x 175 mm (2.4 x 8.2 x 6.9 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Blau
Für die Lagerung und den Transport von nicht standardmäßigen Mikroskopobjektträgern
17,5 cm
2.36 in.
ABS
8.18 Zoll
Kork
100
100 Objektträger
6.88 Zoll
Nummerierte Indexkarte
6 cm
Rechteckig
20,8 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hoher Objektträgerkasten > Tall Slide Box; Holds: 100 Slides (76.2 x 50.8 mm)