Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, hohe Form Artikelnummer.: 11718114
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, hohe Form
Artikelnummer. 11718114
48 mm
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
38 mm
48 mm
75 mm
Artikelnummer. 11718114
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565750
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 6Pack
Anzahl Stopfen NS 50/12
Produktlinie Flasche
Produkttyp Wägeglas
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, hohe Form >