Learn More
Köttermann Hoher Sicherheitsschrank mit Schubladen
Click to view available options
Anzahl Türen:
1
2
Anzahl Einschübe:
4
5
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verschiedene Versionen, die Ihren Anforderungen entsprechen
- Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz
- Höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Stoffe (Typ 90)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (T x B x H) | 853 x 815 x 1966 mm |
| Ausführung der Tür | Schublade |
| Enthält | 1 Tropftablett |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Einschübe | 10 |