Learn More
Köttermann Hoher Sicherheitsschrank mit Türen
Artikelnummer. p-7236285
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Aufklappbar, Automatischer Verschluss
Gefaltet, Manuell verschließbar
Anzahl Einschübe:
3
4
6
Keine
Enthält:
1 Tropftablett
4 Innenschubladen
5 Innenschubladen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17382129
Marke: Köttermann 37100031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser hohe Lagerschrank bietet höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Substanzen, die den Anforderungen der Brandschutzklasse (Typ 90) entsprechen.
  • Verschiedene Versionen, die Ihren Anforderungen entsprechen
  • Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz
  • Höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Stoffe (Typ 90)
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1200 x 1955 mm
Ausführung der Tür Aufklappbar, Automatischer Verschluss
Enthält 5 Innenschubladen
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe Keine