Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
1040.00 € - 1160.00 €
Spezifikation
Türtyp | Double |
---|---|
Rahmenmaterial | Melamine |
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Schubfächer | None |
Anzahl Einschübe | 4 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057569
|
BICASA
TCD.0900.2003-A |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057585
|
BICASA
TCD.0900.2003-B |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057588
|
BICASA
TCD.0900.2003-R |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057595
|
BICASA
TCD.1200.2003-A |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057568
|
BICASA
TCD.1200.2003-B |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30057612
|
BICASA
TCD.1200.2003-R |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Spezifikation
Double | |
2 | |
4 | |
No | |
Melamine |
Melamine | |
None | |
None | |
Storage Unit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors