Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Artikelnummer. 17427403 Alle ansehen BICASA Produkte
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Türtyp:
Fest
Offene Vorderseite
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17427403
Marke: BICASA TCD.1200.2003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tall Laboratory Cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Hoch-Lagerschrank
  • Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
  • Metallrahmen mit Nivelliersockel
    • Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
  • Schrank aus feuerhemmender Spanplatte, Dicke 19 mm
    • Hellgrau (2 dekorative Farben)
  • Einlegeböden aus Stahlblech (in verschiedenen Höhen einsetzbar)
    • Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
  • Massive Anschlagtür
    • Öffnungswinkel 270° Grad, automatische Halte- und Schließfunktion
    • Ergonomischer Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
    • Schrankschloss mit Schließstange serienmäßig
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Schranktyp Auf Nivelliersockel
Zertifizierung/Konformität EN 16121
Abmessungen (T x B x H) 1200 x 500 x 2030 mm
Türtyp Fest
Scharnierseite Links und rechts
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 4
Mit Laufrollen Nein