Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel in hoher Form, ohne Deckel
Artikelnummer. p-8000866
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11mL
24mL
40mL
120mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12376507
Marke: Haldenwanger™ L 79C/00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Hohe Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 11mL
Außendurchmesser (metrisch) 26mm
Höhe (metrisch) 33mm
Product Type Hohe Porzellantiegel