Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel in hoher Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Hohe Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 79C/5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12338825
  • 121.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
120mL
75mm
Glasiert
60mm
Hohe Porzellantiegel