Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel in hoher Form, ohne Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11mL
24mL
40mL
120mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Kapazität (metrisch) | 40mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40mm |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Product Type | Hohe Porzellantiegel |