Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Artikelnummer. p-8005803
Click to view available options
Graduierungen:
2 mL
0.5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
2 Stück
30 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Artikelnummer. 15845577
Marke: Kartell™ 0257300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Graduierte Messzylinder mit hoher Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
  • Große Form
  • Kreisförmiger Boden
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
  • Hält Temperaturen bis 170°°C stand
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
  • Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Klasse Klasse B
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 170 °C
Unterteilung 1 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Skalenfarbe Blue
Höhe (metrisch) 249 mm
Typ Graduierter Messzylinder