Learn More
Witeg™ Hohe Glasbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Große Form
- Gemäß DIN 12331, ISO 3819
- Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Ausguss |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modell | Hohe Form |