Learn More
Talkum, Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611690
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Güte:
Chemie-Reagenzien des Reagenzien-Arzneibuchs
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talc
Schmelzpunkt 800°C
CAS 14807-96-6
Farbe Weiß
pH 8.2 to 8.5 (20°C) (Suspension)
Menge 25 kg
Summenformel H2Mg3O12Si4
Synonym Hydrous magnesium silicate
InChI-Schlüssel KNXVOGGZOFOROK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Si]([O-])=O.O[Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC-Name Trimagnesium(2+) bis(Oxosilanebis(Olat)) Dihydroxysilanoylolat
Molekulargewicht (g/mol) 379.26
Güte Chemie-Reagenzien des Reagenzien-Arzneibuchs