Learn More
Agilent BioTek Take3 und Take3 Trio Mikrotiterplatten für Mikrovolumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10626785 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
16
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10626785
Marke: Agilent BioTek TAKE3SN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Take3 & Take3 Trio Mikrovolumenplatten erweitern die Funktionalität der Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Multimode- und Hybrid-Lesegeräte und reduzieren gleichzeitig Probenvolumen, Kosten und Zeit für die routinemäßige Quantifizierung
Gleichzeitige Messung von bis zu 16 (Take3) oder 48 (Take3 Trio) 2μl-Proben ohne Verdünnung oder besondere Aufbereitung.
  • Kompatibel mit Agilent BioTek Eon, Epoch, Synergy, PowerWave XS2-Spektralphotometern
  • Einschließlich Gen5-Software mit vorprogrammierten Mikrovolumen-Nukleinsäure- und Protein-Quantifizierungsprotokollen
  • Absorptions- und Fluoreszenzdetektionsfunktion
  • Bequeme Pflege durch einfaches Abwischen der Probenpositionen
  • Robuste Konstruktion
  • Take3 Trio verfügt über zwei Positionen zur BioCell-Messung
  • Auslesen von Mikrospots, BioCells oder Standard-Küvetten
Take3 (11-120-571) bietet:
  • 16 Mikrospots für 2 μl-Proben; zwei Positionen für firmeneigene BioCell-Messungen (BioCell optional) und eine Position für standardmäßige Küvettenmessungen
  • Take3 Trio (11-120-613) bietet:
    • 48 Mikrospots für 2 μl-Proben; zwei Positionen für firmeneigene BioCell-Messungen (BioCell optional)
    Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, In-situ-fluorometrische Proteinquantifizierung, 260/280 und 260/230 Proteinreinheitsmessungen, In-situ-BCA-Assay mit sehr geringem Volumen, spektraler Scan von einzelnen oder mehreren Proben mit geringem Volumen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, In-situ-fluorometrische Proteinquantifizierung, 260/280 und 260/230 Proteinreinheit-Messungen, In-situ-BCA-Assay mit sehr geringem Volumen, spektraler Scan von einzelnen oder mehreren Proben mit geringem Volumen
    Anzahl Positionen 16