Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 50 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10457583
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Unit Size:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Product Code. 10457583
Brand: Fisher BioReagents BP1332500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris-Acetat-EDTA, CAS-Nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, grau, Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (<2 %). DNase-frei, Test bestanden, gefiltert durch einen 0,2 Mikron-Filter, Elektrophorese, 50x-Lösung, Poly CUBE, Flüssigkeit, Protease-, DNase-, RNase- und Protease-frei, RT
Tris-Acetat-EDTA, CAS-Nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, grau, Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (<2 %). DNase-frei, Test bestanden, gefiltert durch einen 0,2 Mikron-Filter, Elektrophorese, 50x-Lösung, Poly CUBE, Flüssigkeit, Protease-, DNase-, RNase- und Protease-frei, RT
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tris-Acetate-EDTA
Namenshinweis 50X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Synonym TAE
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (<2 %).