Learn More
Tadalafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16427976
Marke: Medchem Express HY90009A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Tadalafil
CAS 171596-29-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19N3O4
Menge 100 mg
Synonym IC-351
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molekulargewicht (g/mol) 389.4
Formelmasse 389.4
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.