Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke:  Sartorius LH-729050
343.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15596304
  • 470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optifit-Spitzen: 200, 350 μl, SafetySpace-Filterspitzen: 120 μl
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
Tacta™
Non-sterile
10 bis 100 μl
Yes
Gelb
Ergonomic
1
No
Pipette
Gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten > Kanäle 1; Farbkennzeichnung: Gelb; Volumenbereich: 10 – 100 μl