Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke:  Sartorius LH-729020
326.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15576304
  • 442.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optifit Spitzen: 10μL, SafetySpace Filterspitzen: 10μL
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
Tacta™
Non-sterile
1 bis 10 μl
Yes
Grau
Ergonomic
1
No
Pipette
Grau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten > Kanäle 1; Farbkennzeichnung: Grau; Volumenbereich: 0.5 – 10 μl