Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15643104 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Multipacks für mechanische Pipetten
Menge:
1/Pckg.
10/Pckg.
20/Pckg.
Volumen (metrisch):
0,5 to 10, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000, 500 to 5000 μl
0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl
0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl
0.5 bis 10 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 30 bis 300 μl
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
100 bis 1000, 500 bis 5000 l, 1 bis 10 ml
2 bis 20 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl
20 μL, 200 μL, 1000 μL
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15643104
Marke: Sartorius LH729672
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
  • Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
  • Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
  • Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
  • leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Garantie
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kompatible Spitzen Sartorius Tips
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Modell Tacta
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Tacta
Sterilität Non-sterile
Typ Multipacks für mechanische Pipetten
Volumen (metrisch) 0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl
Display Vierstellige Volumen-Anzeige
Enthält 4 Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle für 96 Spitzen (0.1 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 linearer Ständer, 4 Einzelpipettenhalter
Menge 10/Pckg.
UV-Überwachung Hoch
Gewährleistung 2 Jahre
Länge (metrisch) 138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl)
Gewicht (metrisch) 79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl)
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis