Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke:  Sartorius LH-729670
867.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24294" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15623104
  • 1175.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
Beschreibung
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
  • Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
  • Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
  • Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
  • leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sartorius Tips
Reusable
1
Non-sterile
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Hoch
138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl)
Autoklavierbar
Tacta
Tacta
Multipacks für mechanische Pipetten
Vierstellige Volumen-Anzeige
10/Pckg.
2 Jahre
79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten > Tacta 3er-Packung; Packung mit 10