Learn More
PURUS™ 60-Layer Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten
PURUS™ Biohybrid™ Matten sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die nachwachsende Materialien auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
Marke: PURUS™ PS 3636 64 W
221.35 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Umweltfreundlich mit GVO-freiem, auf nachwachsenden Pflanzen basierendem Cardia Biohybrid™ Rohstoff, der die CO2-Emissionen reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Spezifikation
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte. | |
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation | |
Normale Haftkraft | |
Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm |
914 x 914 mm | |
60 Schichten pro Matte, 4 Matten pro Karton | |
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | |
Weiß |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02