Learn More
LNI™ Tablo M 192 D Bench
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
Marke: LNI™ 2000.02.026D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Designed without rouging pumps or noisy equipment
- Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
- With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
- Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 700 x 745 to 775 mm
Spezifikation
Bench | |
Yes | |
890 x 1920 x 840 mm | |
Stainless Steel | |
None | |
None | |
24 Months | |
No | |
Stainless Steel |
Hellgrau | |
Nicht autoklavierbar | |
Analytical Instruments | |
Chemical Resistant Table Top | |
None | |
EU-style, UK-style | |
Yes | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LNI™ Tablo M 192 D Bench > Tablo M 192 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1920 x 840 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur