Learn More
Mettler Toledo™ Membrankörper T-96
Entwickelt zum Schutz vor aggressiven Einflüssen von CIP- und SIP-Reinigungszyklen. Mettler Toledo™ T-96 Membrankörper für InPro™ O2 Sensor besteht aus PTFE-beschichtetem Edelstahl. Wird zusammen mit InPro 6800 und 6050 Modellen in der Getränkeindustrie und in der Wasseraufbereitung verwendet.
Marke: Mettler Toledo™ 52206114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Dieser Membrankörper ist ein Ersatzteil für die Verwendung mit InPro™ O2 Sensoren. Die InPro Familie bietet die Möglichkeit zur zuverlässigen Inline-Messung von gelöstem Sauerstoff in einem breiten Spektrum von Prozessen, die unter sterilen/hygienischen Bedingungen ablaufen. Um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden, steht eine Auswahl an hochentwickelten O2 Sensoren und Messsysteme zur Verfügung.
- Das InPro 6800 wird in vielen Anwendungen in der Brauerei- und Getränkebranche eingesetzt.
- Das InPro 6050 wird häufig in der Wasser-/Abwasserbehandlung und in der Fischzucht eingesetzt.
- Ersatz-Membrankörper werden in Packungen zu 16 Stück geliefert.
- Alle Membrankörper werden komplett mit Materialzertifikat geliefert.
Spezifikation
16er-Packung | |
InPro™ O2-Sensoren | |
O2 Membrankörper | |
PTFE-beschichteter Edelstahl |