Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11936865 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon
Abmessungen:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Enthält:
NovaPoly Bezug, bestrahlt
NovaPoly Schonbezug; bestrahlt
NovaPoly-Abdeckung, Dickschaum, bestrahlt
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11936865
Marke: Micronova™ T61218IR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
QPT-18 frame with STA series handle or QDT-18 with SSU series handle
Eine Reihe von bestrahlten T-Mop Bezügen mit Druckknöpfen, die auf den TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk passen. Zur mühelosen Oberflächenreinigung und -desinfektion in Reinräumen, einschließlich weicher Wände, schwierig zu reinigender Ecken, enger Räume und unterhalb von Geräten.
  • Breite Oberfläche für die Reinigung von Wänden und Decken
  • Wischmopp mit flachem Kopf
  • Drehung um 180 °
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Polyester
  • Bestrahlt
  • Weiß
  • Breite 254 mm
  • Mopp mit niedrigem Profil für die Reinigung von Böden, Wänden und Decken
  • Wischkopf um 180° in beide Richtungen drehbar
  • Breite Oberfläche für allgemeine Reinigung und Auftragen von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
  • Erreicht auch Stellen unter Geräten und verwinkelte Bereiche auf Regalen und in engen Räumen
  • In drei Größen und mit unterschiedlichen Bezügen lieferbar
  • Bestrahlte Versionen lieferbar
PVA Cover ist fusselarm und trocknet schnell, wodurch Oberflächen trocken und fusselfrei bleiben, sollte nicht mit starken Reinigungsmitteln und IPA verwendet werden
NovaPoly™ Cover ist auch gegenüber starken Reinigungsmitteln beständig und autoklavierbar, bestrahlte Version lieferbar, auch als Schaumstoffversion mit doppelter Dicke lieferbar
Spezifikation
Abmessungen 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Produkttyp Reinraummopp
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 45.7 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Enthält NovaPoly-Abdeckung, Dickschaum, bestrahlt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum