Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon
Abmessungen:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Enthält:
–
NovaPoly Bezug, bestrahlt
NovaPoly Schonbezug; bestrahlt
NovaPoly-Abdeckung, Dickschaum, bestrahlt
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Benötigt
QPT-14 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT-14 für Griffe der Serie SSU
- Breite Oberfläche für die Reinigung von Wänden und Decken
- Wischmopp mit flachem Kopf
- Drehung um 180 °
- Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
- Polyester
- Bestrahlt
- Weiß
- Breite 254 mm
- Flacher Wischmopp zur Reinigung von Wänden und Decken
- Dreht sich 180° in beide Richtungen
- Die breite Oberfläche eignet sich ideal für die allgemeine Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
- Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
- Erhältlich in drei Größen mit verschiedenen Schutzbezügen
- Bestrahlt erhältlich
PVA-Bezug ist fusselarm und schnell trocknend, sodass Oberflächen trocken und rückstandsfrei bleiben; vermeiden Sie starke Reinigungsmittel und IPA
NovaPoly™ Bezug verträgt stärkere Desinfektionsmittel und ist autoklavierbar; bestrahlt erhältlich; auch in doppelt dicker Schaumausführung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.) |
| Produkttyp | Reinraummopp |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 35.6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 6.4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |