missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prestige Medical T-Classic Autoclave
T-Classic, 9 L benchtop autoclave, 126°C cycle, with european plug.
Marke: Prestige Medical 210001XP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
T-Classic, 9 L benchtop autoclave, 126°C cycle, european plug
- Lightweight and portable
- 9 liter capacity
- Sterilizes at 126°C
The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilization solution. It is simplicity itself to use, fully automatic with a simple, one touch operation and guaranteed to meet your needs.
Spezifikation
2 gal. | |
230 mm | |
9.2 in. | |
13.6 in. | |
Autoclave | |
121°C to 134°C |
9 L | |
8.4 in. | |
210 mm | |
340 mm | |
250°F to 273°F | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur