Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Blauer Totzellen-Farbstoff, für Durchflusszytometrie
Artikelnummer. 10297242
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10297242
Marke: Molecular Probes™ S34857
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYTOX™ Blau Totzellenfärbemittel ist ein einfacher, quantitativer Totzellenindikator für die Anwendung in nur einem Schritt zur Verwendung mit Durchflusszytometern, die mit Violett-Laser ausgestattet sind.
  • Ein einfacher Indikator zur quantitativen Bestimmung toter Zellen in nur einem Schritt mit Durchflusszytometern, die mit einem Violett-Laser ausgestattet sind.
  • SYTOX™ Blau Totzellenfärbemittel ist ein Nukleinsäurefärbemittel mit hoher Affinität, das problemlos in Zellen mit beeinträchtigten Plasmamembranen eindringt, während intakte Zellmembranen nicht durchlässig sind.
  • Nach kurzer Inkubationszeit mit SYTOX™ Blau fluoreszieren die Nukleinsäuren abgestorbener Zellen bei Anregung durch violettes 405 nm-Laserlicht in hellem Blau.
  • Die violette Fluoreszenz ermöglicht die klare Unterscheidung von Sonden, die durch die meisten anderen Laserlinien angeregt werden, und erleichtert die Entwicklung mehrfarbiger Assays mit minimaler spektraler Überlagerung zwischen den Signalen.
  • Wird als 1 mmol-Lösung in Dimethylsulfoxid (DMSO) geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen SYTOX™ Blau Totzellenfärbemittel (1 mmol-Lösung in DMSO).
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) mit Trockenmittel und lichtgeschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Totzellenfärbemittel
Farbstofftyp SYTOX™ Blue
Emission 444/480
Form Lösung
Format Röhrchen
Produktlinie SYTOX
Menge 1 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Zellkern, Nukleinsäuren