Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel ist ein neues hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie.
Marke: Molecular Probes™ S10274
255.50 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein neues, hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie
- Das Spektrum des Farbstoffs ähnelt 7-AAD, jedoch mit schneller Aufnahmekinetik und relativ niedrigen VK-Werten.
- Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel dringt effizienter in Zellen ein als 7-AAD, wodurch eine bessere Trennung von lebenden und toten Zellen erreicht wird.
- Kann auch kombiniert mit fixierten Zellen für die DNA-Gehaltsanalyse in Kombination mit der RNAse-Behandlung verwendet werden.
- Die Kits enthalten ein oder mehrere Fläschchen mit Trockenfarbstoff und wasserfreiem DMSO für eine beständige Haltbarkeit.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Enthält 5 Fläschchen SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel und 500 μl Dimethylsulfoxid (DMSO). Bei ≤-20 °C und vor Licht geschützt lagern. |
|
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
SYTOX™ AADvanced™ | |
546 nm | |
Röhrchen | |
500 Reaktionen | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Rot | |
SYTOX™ AADvanced™ Totzellen-Farbstoff-Kit | |
Viabilitätsassay | |
Totzellen-Färbemittelkit | |
647 nm | |
Fest | |
Molecular Probes™, SYTOX™ | |
Raumtemperatur | |
Zellkern, Nukleinsäuren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit > 500 Reaktionen