Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Artikelnummer. 10493062
Click to view available options
Farbstofftyp:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Menge:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Unit Size:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10493062
Brand: Invitrogen™ S32703
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
SYTO RNASelect ist ein zellgängiges Nukleinsäurefärbemittel zur selektiven Färbung von RNA. Während SYTO RNASelect bei Nichtvorhandensein von Nukleinsäuren quasi nicht fluoreszierend ist, wird bei Bindung an RNA eine intensive grün fluoreszierende Färbung erzeugt (Absorptions-/Emissionsmaximum ∽490/530 nm). Bei Bindung an DNA entsteht hingegen nur ein schwaches Fluoreszenzsignal. Filtersätze, die zur Darstellung von mit Fluorescein (FITC) markierten Zellen verwendet werden, eignen sich gut zur Visualisierung von Zellen, die mit dem SYTO RNASelect Farbstoff gefärbt wurden. 5 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, mikrobielles Tracking, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grün
Konzentration 5 mM solution in DMSO
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 490⁄530
Farbstofftyp SYTO RNASelect Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Lagerungspuffer DMSO
Menge 100 μL
Volumen (metrisch) 100 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission RNA: 530 nm
Produktlinie SYTO
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Nukleinsäuren