Learn More
Systec™ Systec™ Luftabsaugfilterkassette für Systec™ H-210 bis H-1580
Artikelnummer. 12552777
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoklaven Systec™ H-210 bis H-1580
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12552777
Marke: Systec™ 8032
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Systec™ Luftabsaugungs-Filtrationspatrone für Systec™ H-210 bis H-1580 filtern die Abluft von Autoklaven, um das Entweichen gefährlicher biologischer Substanzen während der Sterilisation zu verhindern.
  • Für die Sterilisation gefährlicher biologischer Substanzen können die Systec™ Autoklaven mit einem optionalen Abluftfiltersystem ausgestattet werden.
  • Der autoklavierbare sterile Filter, bestehend aus einer Filterkartusche mit PTFE-Membran der Porengröße 0.2 μm, ist in einem druckfesten Gehäuse installiert und kann jederzeit schnell gewechselt werden.
  • Der Filter wird während des Sterilisierungsprozesses automatisch inline-sterilisiert, überwacht vom PT-100 Temperaturfühler.
Spezifikation
Bauweise/Design Porengröße 0.2 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven Systec™ H-210 bis H-1580
Material PTFE