Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific™ HPLC-Geräte
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
Marke: Thermo Scientific™ 365ILT21
164.86 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
- Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
- Großer Volumenbereich
- Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
- Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Spezifikation
22 G | |
HPLC-Autosampler-Spritze | |
250 μl |
Abnehmbare Kanüle (2 in.) | |
Nein | |
LCQ HPLC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.