Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze, 10 ml
Artikelnummer. 11547302
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11547302
Marke: Terumo™ 1SS10LE1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Die dreiteiligen Terumo™ Spritzen mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze sind dank der leichten Kolbenbetätigung einfach zu verwenden und verfügen über transparente Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen für eine genauere Dosierung. Dank der leicht ablesbaren Markierungen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie jedes Mal die vorgesehene Dosis verabreichen.
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Die dreiteilige, konzentrische Terumo™ Spritze mit Luer-Lock und Doppelschräge bietet mehr Patientenkomfort.
  • Silikonbeschichteter Zylinder für eine leichte Kolbenbetätigung
  • Durchsichtiger Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen
  • Leicht ablesbare Markierungen
  • Latexfrei
  • Steril verpackt in einzeln umwickelten Packungen mit Schutzsiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Latexfrei Ja
Produkttyp Dreiteilige Spritze mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze
Einwegprodukt Ja
Menge Je 100
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Konzentrischer Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril