missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Spritze Ste Tuberkulin

Artikelnummer. 17122714
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17122714

Marke: Terumo™ 8MDSS01S2516E

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spritze Ste Tuberkulin ist einfach zu bedienen und kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.

  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kanülen-Gauge 25 G
Länge (metrisch) 15 mm
Produkttyp Spritze Ste Tuberkulin
Verpackung 100/Packung
Volumen (metrisch) 1 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt