Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020M
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020M ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke: Syngene™ BT-2020M-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für den Einsatz in Syngene Systemen
Spezifikation
Befestigt | |
302 nm | |
100/115/220/230 V |
UV | |
UV-Transilluminator als Tischgerät |