Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2530SL
GREENER_CHOICE
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2530SL ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke:  Syngene™ GX-2530SL-E
Artikelnummer. 12844028
  • 2050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
  • Für den Einsatz in Syngene™ Systemen
  • 254/365 nm Wellenlänge
Spezifikation
Spezifikation
Befestigt
UV-Transilluminator
230 W
335 x 310 x 100 mm
250 x 300 mm
230 V
254/364 nm
Für G:Box-Systeme
250 x 300 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2530SL
50 Hz