Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2530M
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2530M ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke: Syngene™ GX-2530M-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für den Einsatz in Syngene™ Systemen
- 302 nm Wellenlänge
Spezifikation
Befestigt | |
302 nm | |
Für G:Box-Systeme | |
250 x 300 mm | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
Syngene 2530M | |
50 Hz |
Trans-UV | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ UV-Transilluminator 2530M > UV Transilluminator 2530M
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur