Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020SM
GREENER_CHOICE
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020SM ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke:  Syngene™ GX-2020SM-E
Artikelnummer. 12854028
  • 1445.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
  • Für den Einsatz in Syngene™ Systemen
  • 254/302 nm Wellenlänge
Spezifikation
Spezifikation
UV-Transilluminator
230 W
335 x 310 x 100 mm
200 x 200 mm
230 V
Befestigt
Für G:Box-Systeme
200 x 200 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2020SM
50 Hz
254/302 nm