Learn More
Synoptics™ Gel-Bildgebung DigiGenius
GREENER_CHOICE
Digitalkamera mit UV-Filterhaube. Ein Exemplar von GeneTools. Transilluminator-Konverter nicht im Lieferumfang enthalten. Standard-Garantie 1 Jahr. PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Marke:  Synoptics™ DG1
Artikelnummer. 12824038
  • 3295.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der DigiGenius bietet reproduzierbare, hochauflösende digitale Bilder für die Geldokumentation. Das System ist einfach zu bedienen und ermöglicht Ihnen die Aufnahme und Anzeige von Bildern direkt auf Ihrem PC oder MAC. Das DigiGenius Geldokumentationssystem ist ideal, wenn Sie ein begrenztes Budget haben, da Sie das Basissystem erwerben und dann einen UV-Transilluminator, einen Weißlichttisch oder einen Konvertierungsbildschirm, eine Schutzhaube, eine Mini-Dunkelkammer und einen Drucker sowie die branchenführende GeneTools Analysesoftware von Syngene nach Bedarf hinzufügen können.
  • Elektrophoresegele – Ethidiumbromid, Coomassie-Blau, Silberfärbung, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red, SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
  • Agarplatten
  • Zellen in Kolben
  • Autoradiographie
  • Membrane
  • Punkte und Slot-Blots
  • Mikrotiterplatten
  • Makro-Arrays
  • Kostengünstiges Geldokumentationssystem
  • Digitalkamera – hochwertige Bilder mit präziser Bandtrennung
  • Budgetsystem mit Analysesoftware – kostengünstige Methode zur Aufrüstung bei Änderungen von Fluoreszenzanwendungen
  • Schnittstelle zu PC oder Mac – vollständige Kontrolle über Kameraeinrichtung und Bilderfassung
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
100/115/220/240 V
210 mm
8,2 in.
14,6 in.
370 mm
Gel-Bildgebung
Gel-Dokumentationssystem
50 Hz
11 in.
UV
18 Megapixel
370 mm
24 Bit Farbe
Syngene
Name des Produkts
Synoptics™ Gel-Bildgebung DigiGenius > Höhe: 370 mm