Learn More
Synoptics™ Syngene™ Blaulichtumwandlungsplatte
Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Größe:
25 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- UV-zu-Blaulicht-Wandlerschirm
- Stellfläche 25 x 30cm
Konverter, UV-zu-Blau, Blauschirm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Farbstoffe |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syngene GBox |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 25 x 30 cm |
| Produkttyp | Konverter-Bildschirm |