Learn More
Agilent BioTek Synegy Neo2
GREENER_CHOICE
Product Code. 17268019 Shop All Agilent BioTek Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modell:
NEO2.
NEO2ALPHABT.
NEO2ALPHAT.
NEO2M.
NEO2MALPHA.
NEO2MALPHAB.
NEO2MALPHABT.
NEO2MALPHAT.
NEO2MB.
NEO2MBT.
NEO2MON.
NEO2MT.
NEO2S.
NEO2SALPHA.
NEO2SM.
NEO2SMALPHA.
NEO2SMALPHAB.
NEO2SMB.
NEO2T.
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
1 Stück
Product Code. 17268019
missing translation for 'mfr': Agilent BioTek N2MASN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Synergy Neo2 ist ein hybrides Multifunktions-Lesegerät mit Inkubation auf 65 °C und linearem/orbitalem/doppelorbitalem Schütteln. Laser-TRF und Laser Alpha sowie 4 PMT-Detektoren mit zwei PMT-Leseköpfen für ultraschnelle ratiometrische Messungen.
Das BioTek Synergy Neo2 Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät verfügt über eine patentierte Hybrid-Technologie mit unabhängigen optischen Pfaden, die eine hervorragende Leistung in allen Erkennungsmodi gewährleisten. Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite, empfindliche, auf Filtern basierende Optik mit hoher Transmission, Laser-TRF und bis zu 4 PMTs bieten ultraschnelle Messungen.
Fortschrittliche Umweltkontrollen, einschließlich CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 70 °C und variable Schüttelbewegung unterstützen Live-Zellassays. BioStack Neo ermöglicht die Automatisierung im unbeaufsichtigten Betrieb, einen hohen Durchsatz und Barcode-Etiketten für Filterwürfel, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu begrenzen. Die leistungsstarke Gen5-Software bietet vollständige Lesesteuerung, leistungsstarke Datenanalyse und LIMS-Integration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Tiefe (metrisch) 52,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,7 in.
Inkubatortemperatur ±0,2 °C bei 37 °C
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Dynamischer Bereich 0 bis 4 AD
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Zur Verwendung mit (Anwendung) HTS, Biomarker, Nukleinsäure, Proteinquantifizierung, schnelle Kinetik, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Zytokine, ELISA, FP
Höhe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Höhe (metrisch) 41 cm
Linearität ≤ 1 % von 0 bis 3 AD
Enthält Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM; Alpha-Laser
Modell NEO2MALPHA.
Produkttyp Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Leistungsaufnahme Max. 250 W
Auflösung 0,0001 OD
Gewicht (angloamerikanisch) 78 lb.
Gewicht (metrisch) 35 kg
Breite (angloamerikanisch) 15,4 in.
Breite (metrisch) 39 cm
Detektortyp Fotodiode, Fluoreszenz/Alpha: Dual PMT oder Single PMT (Option)
Software Type Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Lichtquelle Xenon-Blitz