Learn More
Agilent BioTek Synergy HTXS Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät, IVD
GREENER_CHOICE
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten.Für In-vitro-Diagnostik.
Marke:  Agilent BioTek S1LA-SI
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17298049
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten. Das einzigartige Design mit zwei Optiken bietet hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz und AlphaScreen/AlphaLISA-Arbeitsabläufe
Mit Inkubation und Schütteln sowie einem Doppelreagenz-Injektormodul erfüllt das System jetzt und in Zukunft alle Assay-Anforderungen. Synergy HTX wird von der anwenderfreundlichen und dennoch leistungsstarken Gen5-Software für Datenerfassung, -analyse, -export und -berichterstellung gesteuert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
4-Zonen-Inkubation bis 50 °C mit Kondensationskontrolle, ±0,2 °C bei 37 °C
Linear, Orbital
10 in.
25,4 cm
S1LA.
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
100/240 V
18 kg
40,6 cm
Fotodiode, PMT
Xenon-Blitz, Wolfram-Halogen (Alpha-Detektion/Fluoreszenzintensität)
Absorption: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD; Dispensieren: ±1 μl oder 2 %
38 cm
15 in.
31 Sekunden (96 Wells), 80 s (384 Wells)
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität/Lumineszenz: >6 Dekaden
50/60 Hz
Absorption; Lumineszenz; Inkubation; Schütteln
2 Spritzenpumpen
2
40 lb.
16 in.
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning