Learn More
Agilent BioTek Synergy HTXS Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17268049 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
S1A.
S1L.
S1LA.
S1LF.
S1LFA.
S1LFTA.
Enthält:
Absorption; Inkubation; Schütteln
Absorption; Lumineszenz; Fluoreszenz (oben/unten); Alpha; Inkubation; Schütteln
Absorption; Lumineszenz; Fluoreszenz (oben/unten); zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF – Sekundärer Modus); Alpha; Inkubation; Schütteln
Absorption; Lumineszenz; Inkubation; Schütteln
Lumineszenz; Fluoreszenz (oben/unten); Alpha; Inkubation; Schütteln
Lumineszenz; Inkubation; Schütteln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17268049
Marke: Agilent BioTek S1ASN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten.Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten. Das einzigartige Design mit zwei Optiken bietet hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz und AlphaScreen/AlphaLISA-Arbeitsabläufe
Mit Inkubation und Schütteln sowie einem Doppelreagenz-Injektormodul erfüllt das System jetzt und in Zukunft alle Assay-Anforderungen. Synergy HTX wird von der anwenderfreundlichen und dennoch leistungsstarken Gen5-Software für Datenerfassung, -analyse, -export und -berichterstellung gesteuert.
Bestellinformation
Optionales Zubehör:Doppeltes Reagenzien-Ausgabemodul, Gen5 Secure (gemäß 21 CFR Part 11), Fluoreszenz-Testplatte, Absorptions-Testplatte, Lumineszenz-Testplatte, patentiertes BioCell -1 cm-Quarzgefäß, Produktqualifizierungspaket, Take3/Take 3 Trio.
Zertifizierungen
CE- und TÜV-Kennzeichnung
Compliance
CE and TUV marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktionsbereich 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Absorption: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD; Dispensieren: ±1 μl oder 2 %
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Tiefe (metrisch) 38 cm
Kompatibilität Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 50 °C mit Kondensationskontrolle, ±0,2 °C bei 37 °C
Messgeschwindigkeit 31 Sekunden (96 Wells), 80 s (384 Wells)
Schütteln Linear, Orbital
Dynamischer Bereich Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität/Lumineszenz: >6 Dekaden
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Enthält Absorption; Inkubation; Schütteln
Modell S1A.
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen
Produkttyp Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
USB-Anschlüsse 2
Spannung 100/240 V
Gewicht (angloamerikanisch) 40 lb.
Gewicht (metrisch) 18 kg
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 40,6 cm
Plattentyp 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten
Detektortyp Fotodiode, PMT
Software Type Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Lichtquelle Xenon-Blitz, Wolfram-Halogen (Alpha-Detektion/Fluoreszenzintensität)
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning